ENA245485412
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid dihydrobromide
About This Item
Iupac Name
(4-ethyl-1-piperazinyl)acetic acid dihydrobromide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.2BrH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);2*1H
Clave InChI
NUDVXBKNDIXZCL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52528
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)