Merck
ENA245485365
Enamine
2-[(2-hydroxyethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.18
MDL number:
mp
71-73
Iupac Name
2-[(2-hydroxyethyl)amino]nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-6-7-2-1-3-10-8(7)11-4-5-12/h1-3,12H,4-5H2,(H,10,11)
InChI key
WSLQHHGQBZIPEU-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52120
Melting Point
71-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52120
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)