Merck
ENA238713634
Enamine
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(1H-pyrrol-1-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c12-11(14)9-3-5-10(6-4-9)13-7-1-2-8-13/h1-8H,(H2,12,14)
Clave InChI
RUVGWFCTTWSCRR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52405
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52405
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)