Merck
ENA238713010
Enamine
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.67
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-2-nitrobenzoyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C11H11ClN2O3/c12-8-3-4-10(14(16)17)9(7-8)11(15)13-5-1-2-6-13/h3-4,7H,1-2,5-6H2
Clave InChI
SSHKTLSLBNQIPB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51657
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)