Merck
ENA238712715
Enamine
2-(propane-1-sulfonamido)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.28
Número MDL:
Iupac Name
2-[(propylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-2-7-16(14,15)11-9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-6,11H,2,7H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
YEXKFOGSUASBRA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51096
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-51096
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)