Merck
ENA238712605
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-4-methoxypiperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.3
MDL number:
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-4-methoxy-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7-5-12(17-4,6-8-13)9(14)15/h5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
InChI key
JPZJLASWSZCENI-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50174
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50174
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)