Merck
ENA238712524
Enamine
2-(piperazine-1-sulfonyl)ethan-1-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
266.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(1-piperazinylsulfonyl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H15N3O2S.2ClH/c7-1-6-12(10,11)9-4-2-8-3-5-9;;/h8H,1-7H2;2*1H
Clave InChI
BMIPOXFILZDTEC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50629
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)