Merck
ENA238711500
Enamine
2-aminopyridine-3-carbothioamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
153.21
Número MDL:
mp
128-129
Iupac Name
2-amino-3-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
Clave InChI
DXTFWTHGGXGSCN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Melting Point
128-129
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44142
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)