ENA238711411
Enamine
2-amino-2-phenyl-1-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-oxo-1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H16N2O.ClH/c13-11(10-6-2-1-3-7-10)12(15)14-8-4-5-9-14;/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9,13H2;1H
Clave InChI
PYKOTXMFKSASFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45211
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)