Merck
ENA196830277
Enamine
methyl[(oxolan-2-yl)methyl]amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
115.18
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2-furanyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
VJUDVVHGQMPPEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45158
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)