Merck
ENA196830207
Enamine
3-{4H,5H,6H-cyclopenta[b]thiophene-2-amido}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
287.34
Número MDL:
Iupac Name
3-[(5,6-dihydro-4H-cyclopenta[b]thien-2-ylcarbonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO3S/c17-14(13-8-9-3-2-6-12(9)20-13)16-11-5-1-4-10(7-11)15(18)19/h1,4-5,7-8H,2-3,6H2,(H,16,17)(H,18,19)
Clave InChI
PGYCOJMXQYXARW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44894
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44894
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)