Merck
ENA196830054
Enamine
3-{[4-chloro-2-(chloromethyl)phenoxy]methyl}pyridine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.6
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-2-(chloromethyl)phenyl 3-pyridinylmethyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H11Cl2NO.ClH/c14-7-11-6-12(15)3-4-13(11)17-9-10-2-1-5-16-8-10;/h1-6,8H,7,9H2;1H
Clave InChI
ZLGXSDUFZLYPNS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43884
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)