Merck
ENA189566388
Enamine
4-methanesulfonyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.27
Número MDL:
Iupac Name
4-(methylsulfonyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO5S/c1-17(14,15)11-6-9(10(12)13)16-8-5-3-2-4-7(8)11/h2-5,9H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
IRHUTUSIVLDLCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43108
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)