ENA189566380
Enamine
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7N3O.ClH/c1-3-6-7-4(2-5)8-3;/h2,5H2,1H3;1H
Clave InChI
QXUKUCKOYMDDRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43090
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)