Merck
ENA183888877
Enamine
4-methyl-3-oxopentanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Número MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
VKZGTORDNRVMIN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)