ENA183888829
Enamine
4-[(5-bromothiophen-2-yl)methoxy]-3-methoxybenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-thienyl)methoxy]-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C13H11BrO4S/c1-17-11-6-8(13(15)16)2-4-10(11)18-7-9-3-5-12(14)19-9/h2-6H,7H2,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
GJPTXIFDAOSQGJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39797
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)