ENA183042281
Enamine
3-(3-nitrophenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
mp
161-162
Iupac Name
3-(3-nitrophenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c13-8-5-10-9(14)11(8)6-2-1-3-7(4-6)12(15)16/h1-4H,5H2,(H,10,14)
Clave InChI
APYCGSAQAHNIQG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-39252
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)