Merck
ENA161669217
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-4-yl)methoxy]aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
230.27
Número MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(4-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-3-2-11(14)8-13(12)17-9-10-4-6-15-7-5-10/h2-8H,9,14H2,1H3
Clave InChI
NOYPQAVZIVGEGE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36404
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36404
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)