Merck
ENA161209776
Enamine
(1-phenylpyrrolidin-3-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.26
Número MDL:
Iupac Name
(1-phenyl-3-pyrrolidinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-8-10-6-7-13(9-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9,12H2
Clave InChI
YOYVLKMGXMXKMP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36229
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36229
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)