Merck
ENA161209715
Enamine
3-methylquinoline-8-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Iupac Name
3-methyl-8-quinolinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-7-5-8-3-2-4-9(15(11,13)14)10(8)12-6-7/h2-6H,1H3,(H2,11,13,14)
Clave InChI
PDWRLDLLPHKBOS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36099
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36099
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)