Merck
ENA161209576
Enamine
N-{1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]propylidene}hydroxylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.2
Iupac Name
(1E)-1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]-1-propanone oxime
Inchi Code
1S/C10H11F2NO2/c1-2-8(13-14)7-5-3-4-6-9(7)15-10(11)12/h3-6,8,10H,2H2,1H3
Clave InChI
QZWFIBHFNUMAEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36175
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36175
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)