Merck
ENA161209201
Enamine
methyl 2-methyl-5-[(methylamino)methyl]furan-3-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.67
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2-methyl-5-[(methylamino)methyl]-3-furoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO3.ClH/c1-6-8(9(11)12-3)4-7(13-6)5-10-2;/h4,10H,5H2,1-3H3;1H
Clave InChI
JNNKAMJUTSEYQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23922
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23922
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)