Merck
ENA159843885
Enamine
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.1
Número MDL:
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethoxy)propanoic acid
Inchi Code
1S/C5H7F3O3/c6-5(7,8)3-11-2-1-4(9)10/h1-3H2,(H,9,10)
Clave InChI
BLTBOTISMYWTBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31713
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31713
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)