Merck
ENA156508449
Enamine
N-(3-isothiocyanatophenyl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.24
Número MDL:
mp
156-157
Iupac Name
N-(3-isothiocyanatophenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H8N2OS/c1-7(12)11-9-4-2-3-8(5-9)10-6-13/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
HLWVGQKSSIHUAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31003
Melting Point
156-157
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31003
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)