Merck
ENA156508196
Enamine
2-oxo-1-propyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazole-5-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
255.3
Número MDL:
mp
200-205
Iupac Name
2-oxo-1-propyl-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-sulfonamide
Inchi Code
1S/C10H13N3O3S/c1-2-5-13-9-4-3-7(17(11,15)16)6-8(9)12-10(13)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H,12,14)(H2,11,15,16)
Clave InChI
GLSSKTDYKDTABW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31156
Melting Point
200-205
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31156
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)