ENA155458132
Enamine
3-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)propan-1-amine
About This Item
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-1H-indol-1-yl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c12-7-3-8-13-9-6-10-4-1-2-5-11(10)13/h1-2,4-5H,3,6-9,12H2
Clave InChI
NRUUORGEWIRLJT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30912
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)