Merck
ENA155458089
Enamine
11-(chloromethyl)-12-formyl-13-oxo-1,8-diazatricyclo[7.4.0.0,2,7]trideca-2,4,6,9,11-pentaene-10-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.69
MDL number:
Iupac Name
3-(chloromethyl)-2-formyl-1-oxo-1,5-dihydropyrido[1,2-a]benzimidazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8ClN3O2/c15-5-8-9(6-16)13-17-11-3-1-2-4-12(11)18(13)14(20)10(8)7-19/h1-4,7,17H,5H2
InChI key
DWZDEZBSNZVZCJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30839
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30839
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)