Merck
ENA155457789
Enamine
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
218.22
Número MDL:
Iupac Name
4-{[(difluoromethyl)sulfanyl]methyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8F2O2S/c10-9(11)14-5-6-1-3-7(4-2-6)8(12)13/h1-4,9H,5H2,(H,12,13)
Clave InChI
ZEUCHMOFBNVMSA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30909
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)