Merck
ENA155457787
Enamine
1-benzyl-4-phenyl-1H-imidazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
249.32
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-4-phenyl-1H-imidazol-5-amine
Inchi Code
1S/C16H15N3/c17-16-15(14-9-5-2-6-10-14)18-12-19(16)11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,12H,11,17H2
Clave InChI
XROJJZRAHMZJLE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30881
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30881
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)