ENA118036500
Enamine
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-8-5-6-10(14)9(4-2)12(8)15-11(16)7-13/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZEHVGJXELAOHNY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)