ENA112933082
Enamine
1-methyl-2,4-dioxo-1H,2H,3H,4H-pyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7N3O4/c1-12-6-5(7(13)11-9(12)16)2-4(3-10-6)8(14)15/h2-3H,1H3,(H,14,15)(H,11,13,16)
Clave InChI
PCYVJFDNRGIOSC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)