Merck
ENA100800954
Enamine
2-chloro-N-[3-(2-oxopyrrolidin-1-yl)phenyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.7
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[3-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C12H13ClN2O2/c13-8-11(16)14-9-3-1-4-10(7-9)15-6-2-5-12(15)17/h1,3-4,7H,2,5-6,8H2,(H,14,16)
Clave InChI
ZLKNMNXYMFJRNP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)