Merck
ENA087844825
Enamine
1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,4-diazepane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
258.29
Número MDL:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)benzyl]-1,4-diazepane
Inchi Code
1S/C13H17F3N2/c14-13(15,16)12-4-2-11(3-5-12)10-18-8-1-6-17-7-9-18/h2-5,17H,1,6-10H2
Clave InChI
GHYJRTOWLYPXHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24149
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24149
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)