Merck
ENA087844761
Enamine
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c12-7-8-1-5-10(6-2-8)13-11(14)9-3-4-9/h1-2,5-6,9H,3-4,7,12H2,(H,13,14)
Clave InChI
NZFQLRBYHZMULN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24490
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)