Merck
ENA069848423
Enamine
1-methyl-4-sulfamoyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.21
Número MDL:
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O4S/c1-8-3-4(13(7,11)12)2-5(8)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)(H2,7,11,12)
Clave InChI
NIXPJSDXYCVAQD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24102
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24102
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)