Merck
ENA066596033
Enamine
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
306.45
Número MDL:
Iupac Name
3-cyclohexyl-5-cyclopropyl-2-sulfanylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C15H18N2OS2/c18-14-12-11(9-6-7-9)8-20-13(12)16-15(19)17(14)10-4-2-1-3-5-10/h8-10H,1-7H2,(H,16,19)
Clave InChI
BOZNRTRAQAXTNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16380
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)