ENA066595795
Enamine
9H-fluorene-3-carboxylic acid
About This Item
mp
229-230
Iupac Name
9H-fluorene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H10O2/c15-14(16)11-6-5-10-7-9-3-1-2-4-12(9)13(10)8-11/h1-6,8H,7H2,(H,15,16)
Clave InChI
WYRSPZVTTMUNBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-21828
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)