ENA065085409
Enamine
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3,4-dihydroquinazolin-3-yl)propanoic acid
About This Item
mp
218-219
Iupac Name
2-(4-oxo-2-sulfanyl-3(4H)-quinazolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O3S/c1-6(10(15)16)13-9(14)7-4-2-3-5-8(7)12-11(13)17/h2-6H,1H3,(H,12,17)(H,15,16)
Clave InChI
ULXFFSMPYTVYQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14270
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)