Merck
ENA061488272
Enamine
2-(propan-2-yl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
MDL number:
mp
150-155
Iupac Name
2-isopropyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-8(2)12-7-10(13(15)16)9-5-3-4-6-11(9)14-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
InChI key
ZHQZYLFXDJYBGO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
Melting Point
150-155
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13661
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)