Merck
ENA053246694
Enamine
2-bromo-3-(4-methylphenyl)propanenitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.1
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-(4-methylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C10H10BrN/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-10(11)7-12/h2-5,10H,6H2,1H3
Clave InChI
LWIBRNSEZYUOOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12623
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12623
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)