Merck
ENA053246446
Enamine
2-chloro-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
145-147
Iupac Name
N-{2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]ethyl}-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O3S/c11-7-10(14)13-6-5-8-1-3-9(4-2-8)17(12,15)16/h1-4H,5-7H2,(H,13,14)(H2,12,15,16)
Clave InChI
SPHVYECTYHWHJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816
Melting Point
145-147
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01816
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)