Merck
ENA048303977
Enamine
2-{2,2-dioxo-2lambda6-thia-3-azatricyclo[6.3.1.0,4,12]dodeca-1(11),4(12),5,7,9-pentaen-3-yl}acetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
263.27
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(1,1-dioxido-2H-naphtho[1,8-cd]isothiazol-2-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO4S/c14-11(15)7-13-9-5-1-3-8-4-2-6-10(12(8)9)18(13,16)17/h1-6H,7H2,(H,14,15)
Clave InChI
BUHOBZOVOOSPQE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11055
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11055
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)