Merck
ENA048303953
Enamine
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.68
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-chloro-5-methoxy-4-propoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H13ClO3/c1-3-4-15-11-9(12)5-8(7-13)6-10(11)14-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
ZBXJCSOGXRWPJJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11628
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)