ENA048303797
Enamine
2-chloro-5-[(4-phenylbutan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
mp
94-95
Iupac Name
2-chloro-5-{[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]sulfonyl}benzoic acid
Inchi Code
1S/C17H18ClNO4S/c1-12(7-8-13-5-3-2-4-6-13)19-24(22,23)14-9-10-16(18)15(11-14)17(20)21/h2-6,9-12,19H,7-8H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
SSRBOENWLAHUDC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Melting Point
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)