Merck
ENA048303527
Enamine
2-chloro-N-[(dimethylcarbamoyl)methyl]-N-methylacetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.65
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(dimethylamino)-2-oxoethyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C7H13ClN2O2/c1-9(2)7(12)5-10(3)6(11)4-8/h4-5H2,1-3H3
Clave InChI
ITBBWVSPWDSWRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11528
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-11528
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)