Merck
ENA040899191
Enamine
3-benzyl-2-sulfanyl-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.37
Número MDL:
Iupac Name
3-benzyl-2-sulfanylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C13H10N2OS2/c16-12-11-10(6-7-18-11)14-13(17)15(12)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,8H2,(H,14,17)
Clave InChI
OPQCANYPSHWIDV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10510
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)