Merck
ENA040899104
Enamine
3-(dimethylsulfamoyl)-4-methoxybenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.28
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-[(dimethylamino)sulfonyl]-4-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO5S/c1-11(2)17(14,15)9-6-7(10(12)13)4-5-8(9)16-3/h4-6H,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
MQLMCRQJDMMJSS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10848
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)