ENA024295828
Enamine
5-methyl-4-propylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
5-methyl-4-propyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H12O2S/c1-3-4-7-5-8(9(10)11)12-6(7)2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
Clave InChI
BFGCRQYVYZJGHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09792
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09792
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)