Merck
ENA024295711
Enamine
2,4-dichloro-5-{[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]sulfamoyl}benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
404.27
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-5-({[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino}sulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15Cl2NO5S/c1-24-11-4-2-10(3-5-11)6-7-19-25(22,23)15-8-12(16(20)21)13(17)9-14(15)18/h2-5,8-9,19H,6-7H2,1H3,(H,20,21)
Clave InChI
GTIRTRWMHRGQSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09675
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09675
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)