Merck
ENA024295244
Enamine
5-bromothiophene-2-carbohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.08
Número MDL:
mp
144-146
Iupac Name
5-bromo-2-thiophenecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C5H5BrN2OS/c6-4-2-1-3(10-4)5(9)8-7/h1-2H,7H2,(H,8,9)
Clave InChI
OFXZACLPQYOIAV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207
Melting Point
144-146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-09207
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)